Läs mer
2-Cyano-N-methylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyano-N-methylacetamide |
| CAS | 6330-25-2 |
| Molekylformel | C4H6N2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Cyano-N-methylacetamide, Cyanoacetic Acid Methylamide, Cyanoacetic Acid Monomethylamide, N-Methyl-2-cyanoacetamide, N-Methylcyanoacetamide, NSC 47005 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CNC(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 2-cyano-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.048 |