Läs mer
2-cyanoacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-94998 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10001560
Brand: Thermo Scientific Acros 148651000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107-91-5 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-91-5
Molekylformel C3H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 84.08
MDL-nummer MFCD00008024
InChI-nyckel DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
PubChem CID 7898
IUPAC-namn 2-cyanoacetamid
LEDER NC(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanoacetamide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118°C to 122°C
Färg Vit till grädde
Flampunkt 215°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel NCCH2CONH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 589
Merck Index 15, 2678
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 84.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyanoacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.