Läs mer
2-cyanoacetamid, 99 %
Produktkod. 10562541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10562541 500 g Plastflaska 500g
10001560 100 g Plastflaska 100g
10318753 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10562541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148655000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-91-5 | C3H4N2O | 84,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-91-5
Molekylformel C3H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 84.08
MDL-nummer MFCD00008024
InChI-nyckel DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
PubChem CID 7898
IUPAC-namn 2-cyanoacetamid
LEDER NC(=O)CC#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Cyanoacetamide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118 °C till 122 °C
Färg Vit till grädde
Flampunkt 215 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel NCCH2CONH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, 589
Merck Index 15, 2678
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 84.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Cyanoacetamide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.