missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyanoacetohydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyanoacetohydrazide |
| CAS | 140-87-4 |
| Molekylformel | C3H5N3O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyano-acetic Acid Hydrazide, (Cyanoacetyl)hydrazine, (alpha-Cyanoacetyl)hydrazine, 2-Cyanoacethydrazide, 2-Cyanoacetohydrazide, 2-Cyanoacetylhydrazide, AB-42, Armazal, Cianazil, Cyacetacid, Cyacetacide, Cyacetazid, Cyacetazide, Cyanacethydrazide, Cyanacetic Acid Hydrazide, Cyanacetohydrazide, Cyanacetylhydrazide, Cyanazide, Cyanizide, Cyanoacethydrazide, Cyanoacetic Acid Hydrazide, Cyanoacetic Hydrazide, Cyanoacetohydrazide, Cyanoacetyl Hydrazide, Cyanoethanoic Hydrazide, Cyazid, Cyazide, Dictycide, Dictyzide, Helmox, Hidacian, Hidaciann, Leandin, Mackreazid, Malonitrile Hydrazide, Malononitrile Hydrazide, NSC 24261, Neohydrazid, Reacid, Reazid, Reazide, Tsiazid, alpha-Cyanoacetohydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5/h1,5H2,(H,6,7) |
| LEDER | NNC(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 2-cyanoacetohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.09 |
| Formel vikt | 99.0433 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?