Läs mer
2-Cyanobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyanobenzaldehyde |
| CAS | 7468-67-9 |
| Molekylformel | C8H5NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Formylbenzonitrile, o-Cyanobenzaldehyde, Phthalaldehydonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H |
| LEDER | O=Cc1ccccc1C#N |
| IUPAC-namn | 2-formylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vikt | 131.0371 |