Läs mer
2-Cyanobensenboronsyra, 96 %
Produktkod. 15459367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459367 1 g 1g
15469367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52609.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 138642-62-3 | C7H6BNO2 | 146,94 g/mol
2-cyanobensenboronsyra är användbar vid syntesen av substitut för indenoner eller indanoner. Det används i en rodiumkatalyserad [3+2] annulering med alkyner som leder till substituerade indenoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-cyanobensenboronsyra är användbar vid syntes av substitut indenoner eller indanoner. Det används i en rodiumkatalyserad [3+2] annulering med alkyner som leder till substituerade indenoner.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138642-62-3
Molekylformel C7H6BNO2
Molekylvikt (g/mol) 146.94
MDL-nummer MFCD01632208
InChI-nyckel NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl
PubChem CID 2734610
IUPAC-namn (2-cyanofenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanobenzeneboronic acid
Smältpunkt 250 °C till 254 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 146.94
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.