Läs mer
2-Cyanobenzenboronsyre pinakolester, 98 %
Produktkod. 11387339
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387339 5 g 5g
11397339 1 g 1g
11307349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27469.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 214360-48-2 | C13H16BNO2 | 229,086 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214360-48-2
Molekylformel C13H16BNO2
Molekylvikt (g/mol) 229.086
MDL-nummer MFCD04038747
InChI-nyckel SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-2-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem7921, ksc925c3p
PubChem CID 3570229
IUPAC-namn 2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensonitril
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 88 °C till 90 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.