Läs mer
2-Cyanobensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11448696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448696 5 g 5g
11438696 1 g 1g
11458696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16042.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 69360-26-5 | C7H4ClNO2S | 201,624 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69360-26-5
Molekylformel C7H4ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 201.624
MDL-nummer MFCD00052341
InChI-nyckel NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulphonyl chloride, 2-cyanophenylsulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulfonylchloride, 2-cyano-benzenesulfonyl chloride, pubchem5107, cyanobenzenesulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonylchloride, acmc-1b3m7
PubChem CID 522347
IUPAC-namn 2-cyanobensensulfonylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 65 °C till 69 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2721588
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 201.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.