Läs mer
2-Cyanobenzoic acid, 94%
Produktkod. 10163344 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163344 1 g Glass bottle 1g
10123394 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163344 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398140010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3839-22-3 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3839-22-3
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00045796
InChI-nyckel DTNSDCJFTHMDAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cyanobenzoic acid, cyanobenzoic acid, benzoic acid, 2-cyano, 2-carboxybenzonitrile, 2-carboxy-benzonitrile, 2-cyanobenzoicacid, 2-cyano-benzoic acid, pubchem12513, acmc-1bn2v
PubChem CID 138061
IUPAC-namn 2-cyanobenzoic acid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanobenzoic acid
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 212.0°C
Färg Colorless to Yellow or White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel NCC6H4CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.13
Procent renhet 94%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyanobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.