Läs mer
2-cyanobensoesyra, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499350
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499350 1 g 1g
11409360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499350 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50237.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3839-22-3 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
2-cyanobensoesyra har använts som reaktant i syntesen av T-box riboswitch antiterminator RNA-bindande oxazolidinonderivat, bensoatmodifieradβ -cyklodextrinderivat och pyrrolo[1,2-f]triaziner för användning som JAK2-hämmare. Som en reaktant involverad i dekarboxylering, dekarboxylativ halogenering och protodekarboxylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-cyanobensoesyra har använts som reaktant i syntesen av T-box riboswitch antiterminator RNA-bindande oxazolidinonderivat, bensoatmodifieradβ -cyklodextrinderivat och pyrrolo[1,2-f]triaziner för användning som JAK2-hämmare. Som en reaktant involverad i dekarboxylering, dekarboxylativ halogenering och protodekarboxylering.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3839-22-3
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.133
MDL-nummer MFCD00045796
InChI-nyckel DTNSDCJFTHMDAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cyanobenzoic acid, cyanobenzoic acid, benzoic acid, 2-cyano, 2-carboxybenzonitrile, 2-carboxy-benzonitrile, 2-cyanobenzoicacid, 2-cyano-benzoic acid, pubchem12513, acmc-1bn2v
PubChem CID 138061
IUPAC-namn 2-cyanobensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanobenzoic acid
Smältpunkt 210°C to 212°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.13
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyanobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanobenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.