Läs mer
2-Cyanobenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30011133
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011133 500 mg
30006266 5 g
30008043 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011133 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC962353500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3839-22-3
Molekylformel C8 H5 N O2
Molekylvikt (g/mol) 147.131
Synonym 2-Carboxybenzonitrile, NSC 193443, o-Carboxybenzonitrile, o-Cyanobenzoic Acid;
IUPAC-namn 2-cyanobenzoic acid
LEDER OC(=O)c1ccccc1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanobenzoic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Formel vikt 147.032