Läs mer
2-Cyanoetyldiisopropylklorokorofosforamidit, 95 %
Produktkod. 11309425
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309425 5 g 5g
11399415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18575.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236,68 g/mol
2-Cyanoetyldiisopropylklorfosforamidit är en användbar mellanprodukt vid organisk syntes. Det fungerar som ett skyddande reagens vid DNA-syntes. Det är involverat i den selektiva monofosforyleringen av kolhydrater och nukleosider. Det spelar en viktig roll i omvandlingen av skyddade ribonukleosider till fosforamiditer. Det används också som fosfityleringsreagens för 3'-hydroxylgrupper i syntesen av oligodeoxiribonukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Cyanoetyldiisopropylklorfosforamidit är en användbar mellanprodukt i organisk syntes. Det fungerar som ett skyddande reagens vid DNA-syntes. Det är involverat i den selektiva monofosforyleringen av kolhydrater och nukleosider. Det spelar en viktig roll i omvandlingen av skyddade ribonukleosider till fosforamiditer. Det används också som fosfityleringsreagens för 3′ -hydroxylgrupper i syntesen av oligodeoxiribonukleotider.
Löslighet Blandbar med kloroform och diklormetan
.
Anmärkningar
Reagerar häftigt med vatten. Inkompatibel med alkoholer och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 89992-70-1
Molekylformel C9H18ClN2OP
Molekylvikt (g/mol) 236.68
MDL-nummer MFCD00011544
InChI-nyckel QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
IUPAC-namn 3-[klor-[di(propan-2-yl)amino]fosfanyl]oxipropannitril
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Densitet 1.061
Kokpunkt 103 °C till 105 °C (0,08 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2845
Beilstein 3588525
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform och diklormetan.
Formel vikt 236.68
Procent renhet 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Pyrofor vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P334-VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.