Läs mer
2-cyanoetyl N,n-diisopropylklorfosforamidit, 97 %
Produktkod. 10568093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10568093 1 g Glasflaska 1g
10302103 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.32 SEK
    1428.65 SEK / 1g
    Save 251.67 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89992-70-1
Molekylformel C9H18ClN2OP
Molekylvikt (g/mol) 236.68
MDL-nummer MFCD00011544
InChI-nyckel QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
IUPAC-namn 3-[klor-[di(propan-2-yl)amino]fosfanyl]oxipropannitril
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Densitet 1.0610g/mL, 1.061
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]2NP(Cl)O(CH2)2CN
Brytningsindex 1,4760 till 1,4800
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar.
Formel vikt 236.68
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Pyrofor vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.