Läs mer
2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidite, TRC
Produktkod. 30359703
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359703 5 g
30365548 1 g
30360444 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9821005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102691-36-1
Molekylformel C15 H32 N3 O P
Molekylvikt (g/mol) 301.41
IUPAC-namn 3-bis[di(propan-2-yl)amino]phosphanyloxypropanenitrile
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidite
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Formel vikt 301.2283