Läs mer
2-Cyanoetyl N,N,N',N'-Tetraisopropylfosforamidit, TRC
Produktkod. 30365548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365548 1 g
30359703 5 g
30360444 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9821001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102691-36-1
Molekylformel C15 H32 N3 O P
Molekylvikt (g/mol) 301.41
IUPAC-namn 3-bis[di(propan-2-yl)amino]fosfanyloxipropannitril
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanoethyl N,N,N',N'-Tetraisopropylphosphoramidite
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Formel vikt 301.2283