Läs mer
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 95%
Produktkod. 15234714 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15234714 1 g 1g
15198677 5 g 5g
15244714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15234714 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379740010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102691-36-1 | C15H32N3OP | 301.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102691-36-1
Molekylformel C15H32N3OP
Molekylvikt (g/mol) 301.41
InChI-nyckel RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bis diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, bis diisopropylamino 2-cyanoethoxy phosphine, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl-n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphordiamidite, phosphorodiamidous acid, tetrakis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropyl-phosphordiamidite, 2-cyanoethyl tetraisopropylphosphorodiamidite, cetipd, 3-bis diisopropylamino phosphinooxy propanenitrile
PubChem CID 128153
IUPAC-namn 3-bis[di(propan-2-yl)amino]fosfanyloxipropannitril
LEDER CC(C)N(C(C)C)P(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Densitet 0.9490g/mL, 0.949
Kokpunkt 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Flampunkt 60°C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.41
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.