Läs mer
2-Cyanoethyl Phosphate, Barium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyanoethyl Phosphate, Barium Salt Dihydrate |
| CAS | 5015-38-3 |
| Molekylformel | C3 H4 N O4 P . Ba |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6NO4P.Ba/c4-2-1-3-8-9(5,6)7;/h1,3H2,(H2,5,6,7);/q;+2/p-2 |
| LEDER | [Ba+2].[O-]P(=O)([O-])OCCC#N |
| IUPAC-namn | barium(2+);2-cyanoethyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.37 |
| Formel vikt | 286.893 |