Läs mer
2-(Cyanomethyl)indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Cyanomethyl)indole |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c11-6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,7,12H,5H2 |
| Formel vikt | 156.0687 |