Läs mer
2-(Cyanomethylthio)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Cyanomethylthio)acetic Acid |
| CAS | 55817-29-3 |
| Molekylformel | C4 H5 N O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[(Cyanomethyl)thio]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2S/c5-1-2-8-3-4(6)7/h2-3H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)CSCC#N |
| IUPAC-namn | 2-(cyanomethylsulfanyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.15 |
| Formel vikt | 131.0041 |