Läs mer
2-Cyanofenol, 99 %
Produktkod. 10367530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367530 5 g Glasflaska 5g
10741241 25 g Glasflaska 25g
10022040 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10367530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161410050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.24 SEK
    338.65 SEK / 5g
    Save 38.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 611-20-1 | C7H5NO | 119,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-20-1
Molekylformel C7H5NO
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00002145
InChI-nyckel CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile
PubChem CID 11907
IUPAC-namn 2-hydroxibensonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95,0 °C till 98,0 °C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 149,0 °C (14,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCC6H4OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 96
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 119.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyanophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.