Läs mer
2-Cyanopyridin-5-boronsyra pinacolester, 96 %
Produktkod. 15471486
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471486 250 mg 250mg
15440908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54689.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 741709-63-7 | C12H15BN2O2 | 230,07 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används i suzuki-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används i suzuki-reaktioner.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, värme. Kylt (2-4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 741709-63-7
Molekylformel C12H15BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 230.07
MDL-nummer MFCD06657825
InChI-nyckel IXTBQKLZPOYJFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-cyanopyridin-5-yl boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyanopyridine-5-boronic acid pinacole ester, 6-cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyridinecarbonitrile, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 16414188
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-karbonitril
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 105 °C till 106 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 230.07
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.