Läs mer
2-Cyanopyridine, 99%
Produktkod. 11435353
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435353 100 g 100g
11445353 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435353 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12900.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-70-9 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
Det används som en viktig kemisk mellanprodukt för rimiterolhydrobromid och används som en bronkodilator. Det används också som mellanprodukter av läkemedel och färgämnen och pigment. Det fungerar som en prekursor för respektive amidat för proteinmodifiering via amidering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en viktig kemisk mellanprodukt för rimiterolhydrobromid och används som bronkodilator. Det används också som mellanprodukter av läkemedel och färgämnen och pigment. Det fungerar som en prekursor för respektive amidat för proteinmodifiering via amidering.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20
C 67g/°L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-70-9
Molekylformel C6H4N2
Molekylvikt (g/mol) 104.112
MDL-nummer MFCD00006218
InChI-nyckel FFNVQNRYTPFDDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanopyridine, picolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, 2-pyridyl nitrile, picolinic acid nitrile, cyanopyridine, unii-whr1dpg7ys, 2-pyridinecarboxylic acid, nitrile, 2-cyano pyridine
PubChem CID 7522
ChEBI CHEBI:27837
IUPAC-namn pyridin-2-karbonitril
LEDER C1=CC=NC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanopyridine
Smältpunkt 26°C to 28°C
Densitet 1.081
pH 8.4
Kokpunkt 212°C to 214°C
Flampunkt 89°C (192°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 100 g
Beilstein 107710
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 67g/L.
Formel vikt 104.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.