Läs mer
2-Cyanopyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyanopyridine |
| CAS | 100-70-9 |
| Molekylformel | C6H4N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile, 2-Azabenzonitrile, 2-Pyridinenitrile, 2-Pyridyl Cyanide, 2-Pyridylnitrile, NSC 59697, Picolinic Acid Nitrile, alpha-Cyanopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H |
| LEDER | N#Cc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | Pyridin-2-karbonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.11 |
| Formel vikt | 104.0374 |