Läs mer
2-Cyanorthyltrimethoxysilan, TRC
Produktkod. 30368474
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30368474 1 g
1 options
Produktkod. 30368474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2734601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanorthyltrimethoxysilane
CAS 2526-62-7
Molekylformel C6 H13 N O3 Si
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3
LEDER CO[Si](CCC#N)(OC)OC
IUPAC-namn 3-trimetoxysilylpropannitril
Molekylvikt (g/mol) 175.258
Formel vikt 175.066