Läs mer
2-Cyanorthyltrimethoxysilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyanorthyltrimethoxysilane |
| CAS | 2526-62-7 |
| Molekylformel | C6 H13 N O3 Si |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4,6H2,1-3H3 |
| LEDER | CO[Si](CCC#N)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 3-trimethoxysilylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.258 |
| Formel vikt | 175.066 |