Läs mer
2-Cyanothiazole, 95%
Produktkod. 15470109
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470109 1 g 1g
15490109 250 mg 250mg
15480109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1452-16-0 | C4H2N2S | 110.134 g/mol
2-cyanotiazol används som mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Cyanothiazol används som mellanprodukt för läkemedels- och kemisk forskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1452-16-0
Molekylformel C4H2N2S
Molekylvikt (g/mol) 110.134
MDL-nummer MFCD09702472
InChI-nyckel ZIRGWUZHKJDYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanothiazole, thiazole-2-carbonitrile, 2-thiazolecarbonitrile, 2-cyanothiazol
PubChem CID 15111480
IUPAC-namn 1,3-tiazol-2-karbonitril
LEDER C1=CSC(=N1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanothiazole
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 110.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.