Läs mer
2-Cyanotioacetamid, 97 %
Produktkod. 10351524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10351524 25 g Glasflaska 25g
10217040 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10351524 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305680250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7357-70-2
Molekylformel C3H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 100.14
MDL-nummer MFCD00010025
InChI-nyckel BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
IUPAC-namn 2-cyanoetanetioamid
LEDER NC(=S)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanothioacetamide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 113°C to 119°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCCH2CSNH2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 100.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Nålar eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.