Läs mer
2-Cyanotioacetamid, 98 %
Produktkod. 11402787
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402787 5 g 5g
11412787 25 g 25g
11422787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15436.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7357-70-2 | C3H4N2S | 100,14 g/mol
2-Cyanotioacetamid användes vid syntesen av 3,4-trans-4-aryl-3-(1-pyridinio)-1,2,3,4-tetrahydropyridin-6-tiolater och bis[6-(2-aryl)-2-tioxo-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril]. 2-Cyanotioacetamid används som byggsten för 2-pyridomjoner. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-cyanotioacetamid användes vid syntesen av 3,4-trans-4-aryl-3-(1-pyridinio)-1,2,3,4-tetrahydropyridin-6-tiolater och bis[6-(2-aryl)-2-tioxo-1,2-dihydropyridin]3-karbonit. 2-Cyanotioacetamid används som byggsten för 2-pyridomjoner. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen etc.
Löslighet Blandar inte
bra med vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7357-70-2
Molekylformel C3H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 100.14
MDL-nummer MFCD00010025
InChI-nyckel BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanothioacetamide, cyanothioacetamide, ethanethioamide, 2-cyano, cyano thioacetamide, 2-cyano-thioacetamide, 3-amino-3-thioxopropanenitrile, cyanthioacetamide, cyanoacetothioamide, 2-cyanothioactamide, alpha-cyanothioacetamide
PubChem CID 1416277
IUPAC-namn 2-cyanoetanetioamid
LEDER NC(=S)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyanothioacetamide
Smältpunkt 114°C to 120°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1699934
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Does not mix well with water.
Formel vikt 100.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.