Läs mer
(2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)benzene |
| CAS | 847158-86-5 |
| Molekylformel | C12H16Si |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2-Cyclobuten-1-yldimethylsilyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16Si/c1-13(2,12-9-6-10-12)11-7-4-3-5-8-11/h3-9,12H,10H2,1-2H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C1CC=C1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | cyclobut-2-en-1-yl-dimethyl-phenylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.34 |
| Formel vikt | 188.1021 |