missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Cyclobuten-1-ylseleno)-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Cyclobuten-1-ylseleno)-benzene |
| CAS | 847158-87-6 |
| Molekylformel | C10H10Se |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cyclobut-2-en-1-yl(phenyl)selane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Se/c1-2-5-9(6-3-1)11-10-7-4-8-10/h1-7,10H,8H2 |
| LEDER | C1C=CC1[Se]c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | cyclobut-2-en-1-ylselanylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.15 |
| Formel vikt | 209.9948 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?