Läs mer
2-Cyclobutyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclobutyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| CAS | 2097977-58-5 |
| Molekylformel | C8H11F3O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11F3O2/c9-8(10,11)4-6(7(12)13)5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)C(CC(F)(F)F)C1CCC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclobutyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.17 |
| Formel vikt | 196.0711 |