Läs mer
2-cyklohexen-1-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11492777
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492777 500 g 500g
11472777 25 g 25g
11482777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15435.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 930-68-7 | C6H8O | 96.13 g/mol
2-cyklohexen-1-on används som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Cyklohexen-1-on används som mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i vatten, alkoholer, bensen och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Inkompatibel med reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-68-7
Molekylformel C6H8O
Molekylvikt (g/mol) 96.13
MDL-nummer MFCD00001577
InChI-nyckel FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one
PubChem CID 13594
ChEBI CHEBI:15977
IUPAC-namn cyklohex-2-en-1-on
LEDER O=C1CCCC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexen-1-one
Smältpunkt -53°C
Densitet 0.993
Kokpunkt 167°C to 169°C
Flampunkt 56°C (132°F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1280477
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohols,benzene and acetone.
Formel vikt 96.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Cyclohexen-1-one
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyclohexene-1-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.