Läs mer
2-cyklohexen-1-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-cyklohexen-1-on används som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Cyklohexen-1-on används som mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i vatten, alkoholer, bensen och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Inkompatibel med reduktionsmedel och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexen-1-one |
| Smältpunkt | -53°C |
| Densitet | 0.993 |
| Kokpunkt | 167°C to 169°C |
| Flampunkt | 56°C (132°F) |
| Brytningsindex | 1.488 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2929 |
| Beilstein | 1280477 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,alcohols,benzene and acetone. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Cyclohexen-1-one
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Cyclohexene-1-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.