Läs mer
2-Cyclohexen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexen-1-one |
| CAS | 930-68-7 |
| Molekylformel | C6H8O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone, NSC 59710 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2 |
| LEDER | O=C1C=CCCC1 |
| IUPAC-namn | cyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.13 |
| Formel vikt | 96.0575 |