missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyclohexyl-2-hydroxy-phenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylcyclohexylglycolic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 234.1256 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?