missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyclohexyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| CAS | 2013057-65-1 |
| Molekylformel | C10H15F3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15F3O2/c11-10(12,13)6-8(9(14)15)7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C(CC(F)(F)F)C1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclohexyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.22 |
| Formel vikt | 224.1024 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?