Läs mer
2-cyklohexyl-4,6-dinitrofenol, TRC
Produktkod. 30004575
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004575 500 mg
30006783 1 g
30006945 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC990029500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-89-5
Molekylformel C12 H14 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 266.25
Synonym 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-cyclohexylphenol, 4,6-Dinitro-o-cyclohexylphenol, DN, DN (pesticide), DN 1, DNOCHP, Dinex, Dry Mix No. 1, NSC 403662, NSC 7739, SN 46
IUPAC-namn 2-cyklohexyl-4,6-dinitrofenol
LEDER Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O5/c15-12-10(8-4-2-1-3-5-8)6-9(13(16)17)7-11(12)14(18)19/h6-8,15H,1-5H2
Formel vikt 266.0903