Läs mer
2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (CPPD-Quinone) |
| CAS | 68054-78-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H20 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | CPPD-Quinone, 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione (CPPD-Quinone), 2-(Cyclohexylamino)-5-(phenylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O2/c21-17-12-16(20-14-9-5-2-6-10-14)18(22)11-15(17)19-13-7-3-1-4-8-13/h1,3-4,7-8,11-12,14,19-20H,2,5-6,9-10H2 |
| LEDER | O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)C=C1NC3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 2-anilino-5-(cyclohexylamino)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.3636 |
| Visa mer |