Läs mer
2-cyklohexylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344895 1 g 1g
11354895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18060.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97023-48-8 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97023-48-8
Molekylformel C13H16O2
Molekylvikt (g/mol) 204.269
MDL-nummer MFCD00452653
InChI-nyckel ZKTFZNPTAJIXMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-cyclohexyl, cyclohexylbenzoic acid, 2-cyclohexyl benzoic acid, 2-cyclohexyl-benzoic acid
PubChem CID 7020572
IUPAC-namn 2-cyklohexylbensoesyra
LEDER C1CCC(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexylbenzoic acid
Smältpunkt 103°C to 105°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2452158
Formel vikt 204.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.