Läs mer
2-Cyclohexylethanol, 99%
Produktkod. 11475676
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475676 250 g 250g
11465676 50 g 50g
11455676 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20782.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4442-79-9 | C8H16O | 128.215 g/mol
Används som smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som smakämne.
Löslighet
Löslig i alkohol och dipropylenglykol. Löslig i vatten (1750 mg/L vid °25 C).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4442-79-9
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00001525
InChI-nyckel QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
PubChem CID 20508
IUPAC-namn 2-cyklohexyletanol
LEDER C1CCC(CC1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexylethanol
Smältpunkt -20°C
Densitet 0.92
Kokpunkt 206°C to 207°C
Flampunkt 86°C (186°F)
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 250 g
Beilstein 1848152
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and dipropylene glycol. Soluble in water (1750mg/L at 25°C).
Formel vikt 128.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.