missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Cyclohexylethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexylethanol |
| CAS | 4442-79-9 |
| Molekylformel | C8H16O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexyl-1-ethanol, Cyclohexylethanol, Cyclohexylethyl alcohol, NSC 30157, beta-Cyclohexylethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2 |
| LEDER | OCCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclohexylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?