Läs mer
2-Cyclohexylethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexylethanol |
| CAS | 4442-79-9 |
| Molekylformel | C8H16O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexaneethanol, 2-Cyclohexyl-1-ethanol, Cyclohexylethanol, Cyclohexylethyl alcohol, NSC 30157, beta-Cyclohexylethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2 |
| LEDER | OCCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclohexylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |