Läs mer
2-Cyclohexylethyl-4-O-(alpha-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420597
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420597 250 mg 250mg
15410597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66517.MD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 260804-65-7
Molekylformel C20H36O11
Molekylvikt (g/mol) 452.497
MDL-nummer MFCD01862984
InChI-nyckel RHXPDNGQJSXOMW-OIIXUNCGSA-N
Synonym 2-cyclohexylethyl-4-o-a-d-glucopyranosyl-b-d-glucopyranoside, ma5, 2-6-2-cyclohexylethoxy-tetrahydro-4,5-dihydroxy-2 hydroxymethyl-2h-pyran-3-yloxy-tetrahydro-6 hydroxymethyl-2h-pyran-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-2-cyclohexylethoxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, cymal-2, cymal™-2, cymal r-2, 2-cyclohexylethyl beta-maltoside, 2-cyclohexylethyl, a-d-maltoside, 2-cyclohexylethyl-beta-d-maltoside
PubChem CID 9547906
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-(2-cyklohexyletoxi)-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1CCC(CC1)CCOC2C(C(C(C(O2)CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexylethyl-4-O-(alpha-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 452.49
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.