Läs mer
2-Cyclohexylethyl bromide, 98%
Produktkod. 10279623 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279623 5 g Glasflaska 5g
10570384 1 g Glass bottle 1g
10607094 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279623 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392640050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1647-26-3 | C8H15Br | 191.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1647-26-3
Molekylformel C8H15Br
Molekylvikt (g/mol) 191.11
MDL-nummer MFCD00019398
InChI-nyckel JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
IUPAC-namn 2-brometylcyklohexan
LEDER BrCCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexylethyl bromide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -57°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2210g/mL, 1.221
Kokpunkt 209°C
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11(CH2)2Br
Brytningsindex 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.