Läs mer
2-cyklohexyletylamin, 97 %
Produktkod. 11397549
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397549 1 g 1g
11307559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27987.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 4442-85-7 | C8H17N | 127,23 g/mol
I upplösningssystemet för (RS)-1-cyklohexyletylamin (CHEA) med (S)-mandelsyra (MA), DCR (dielektriskt kontrollerad upplösning) fenomen observerades tydligt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
I upplösningssystemet för (RS)-1-cyklohexyletylamin (CHEA) med (S)-mandelsyra (MA), DCR (dielektriskt kontrollerad upplösning) fenomen observerades tydligt.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft. Skydda från direkt ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4442-85-7
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.23
MDL-nummer MFCD00058668
InChI-nyckel HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 20509
IUPAC-namn 2-cyklohexyletanamin
LEDER NCCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexylethylamine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 127.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.