Läs mer
2-Cyklohexyletylboronsyra pinakolester, 96 %
Produktkod. 15434047
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434047 5 g 5g
15424047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31156.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 167692-95-7 | C14H27BO2 | 238,178 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167692-95-7
Molekylformel C14H27BO2
Molekylvikt (g/mol) 238.178
MDL-nummer MFCD12546193
InChI-nyckel LDKDGYZAIIKCGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexylethylboronic acid pinacol ester, 2-2-cyclohexylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexylethylboronicacid
PubChem CID 15259990
IUPAC-namn 2-(2-cyklohexyletyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.18
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.