Läs mer
2-Cyclohexylideneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexylideneacetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 140.0837 |