Läs mer
2-cyklohexyloxipyridin-5-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11434590
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434590 1 g 1g
11444590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434590 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50129.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 916792-16-0
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.257
MDL-nummer MFCD08060944
InChI-nyckel KTDSNAKFASLMHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclohexyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclohexyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclohexyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553152
IUPAC-namn 6-cyklohexyloxipyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1CCC(CC1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 205.26
Procent renhet 97%