Läs mer
2-Cyclohexylpropan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexylpropan-1-amine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 141.1517 |