Läs mer
2-Cyclohexylvinylboronic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 2-Cyclohexylvinylboronic Acid |
| CAS | 37490-33-8 |
| Molekylformel | C8H15BO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | B-[(1E)-2-Cyclohexylethenyl]boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic Acid, trans-2-Cyclohexylvinylboronic Acid, [(1E)-2-Cyclohexylethenyl]-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+ |
| LEDER | OB(O)\C=C\C1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | [(E)-2-cyclohexylethenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.01 |
| Formel vikt | 154.1165 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?